Läs mer
Diethazine, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethazine |
| CAS | 60-91-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diethazine |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C18 H22 N2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N-diethyl-, Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)ethyl]- (8CI), 10-(2-Diethylaminoethyl)phenothiazine, Diethazine, Dolisina, Eazamine, Eazaminum, Ethylemin, N-(2'-Diethylaminoethyl)dibenzoparathiazine, N-(Diethylaminoethyl)thiodiphenylamine, Parkazin, RP 2987 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2S/c1-3-19(4-2)13-14-20-15-9-5-7-11-17(15)21-18-12-8-6-10-16(18)20/h5-12H,3-4,13-14H2,1-2H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCN(CC)CCN1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| Visa mer |