Läs mer
Diethazine Sulfone, Mikromol™
Beskrivning
Diethazine Sulfone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethazine Sulfone |
| CAS | 13401-03-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diethazine Sulfone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H22 N2 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N,N-Diethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine 5,5-Dioxide, Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)ethyl]-, 5,5-dioxide (6CI,8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2O2S/c1-3-19(4-2)13-14-20-15-9-5-7-11-17(15)23(21,22)18-12-8-6-10-16(18)20/h5-12H,3-4,13-14H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(CC)CCN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 2-(5,5-dioxophenothiazin-10-yl)-N,N-diethylethanamine |
| Visa mer |