Läs mer
Diethofenacarb, TRC
Produktkod. 30012148
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012148 25 g
17954765 250 mg
17970575 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012148 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44190525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87130-20-9
Molekylformel C14 H21 N O4
Molekylvikt (g/mol) 267.32
Synonym Carbamic acid, (3,4-diethoxyphenyl)-, 1-methylethyl ester (9CI), Diethofencarb, Isopropyl 3,4-diethoxycarbanilate, Isopropyl N-(3,4-diethoxyphenyl)carbamate, Powmil, Powmyl, S 32165
IUPAC-namn propan-2-yl N-(3,4-dietoxifenyl)karbamat
LEDER CCOc1ccc(NC(=O)OC(C)C)cc1OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethofencarb
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C14H21NO4/c1-5-17-12-8-7-11(9-13(12)18-6-2)15-14(16)19-10(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3,(H,15,16)
Formel vikt 267.1471
Procent renhet >95%