Läs mer
Diethoxy(methyl)(phenyl)silane, 95%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Diethoxy(methyl)(phenyl)silane |
| CAS | 775-56-4 |
| Molekylformel | C11H18O2Si |
| MDL-nummer | MFCD00048541 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | C[Si](OCC)(OCC)C1=CC=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.34 |
| Procent renhet | 95% |