Läs mer
Dietoxidimetylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10741935 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10741935 100 mL 100ml
10530332 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10741935 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 174631000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78-62-6 | C6H16O2Si | 148.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-62-6
MDL-nummer MFCD00009068
InChI-nyckel YYLGKUPAFFKGRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyldiethoxysilane, silane, diethoxydimethyl, diethoxy dimethyl silane, dimethyl-diethoxysilan, dimethylsilicondiethoxide, dimethyl diethoxy silane, unii-i3931j3zj2, dimethyl-diethoxysilan czech, ccris 1321, kbe 22
PubChem CID 62322
IUPAC-namn dietoxi(dimetyl)silan
LEDER CCO[Si](C)(C)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethoxydimethylsilane
Namnnotering 97%
Smältpunkt -70.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 114.0°C
Flampunkt 11°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H16O2Si
Linjär formel (CH3)2Si(OC2H5)2
Brytningsindex 1.3805 to 1.3825
Kvantitet 100 mL
Fieser 13,76
Löslighetsinformation Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Molekylvikt (g/mol) 148.28
Formel vikt 148.28
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.