Läs mer
Dietoxidimetylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11373656
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373656 1000 g 1kg
11353656 50 g 50g
11363656 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11373656 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14725.0B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78-62-6 | C6H16O2Si | 148.277 g/mol
Dietoxidimetylsilan är användbart för att blockera hydroxyl- och aminogrupper i organiska syntesreaktioner. Detta silyleringssteg medger att efterföljande reaktioner kan utföras, vilka skulle påverkas negativt av närvaron av aktivt väte i hydroxyl- eller amingrupperna. Efter reaktionssteget kan hydroxyl- eller amingrupper blockerade med dietoxidimetylsilan utvinnas genom ett hydrolysförfarande. Det används också för att förbereda hydrofoba material och släppmaterial samt för att förbättra flödet av pulver.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Dietoxidimetylsilan är användbar för att blockera hydroxyl- och aminogrupper i organiska syntesreaktioner. Detta silyleringssteg medger att efterföljande reaktioner kan utföras, vilka skulle påverkas negativt av närvaron av aktivt väte i hydroxyl- eller amingrupperna. Efter reaktionssteget kan hydroxyl- eller amingrupper blockerade med dietoxidimetylsilan utvinnas genom ett hydrolysförfarande. Det används också för att förbereda hydrofoba material och släppmaterial samt för att förbättra flödet av pulver.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras under torr inert gas. Den är känslig för fukt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-62-6
Molekylformel C6H16O2Si
Molekylvikt (g/mol) 148.277
MDL-nummer MFCD00009068
InChI-nyckel YYLGKUPAFFKGRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyldiethoxysilane, silane, diethoxydimethyl, diethoxy dimethyl silane, dimethyl-diethoxysilan, dimethylsilicondiethoxide, dimethyl diethoxy silane, unii-i3931j3zj2, dimethyl-diethoxysilan czech, ccris 1321, kbe 22
PubChem CID 62322
IUPAC-namn dietoxi(dimetyl)silan
LEDER CCO[Si](C)(C)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 111°C to 113°C
Kemiskt namn eller material Diethoxydimethylsilane
Smältpunkt -70°C
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN2380
Beilstein 1736110
Flampunkt 11°C (52°F)
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 148.28
Procent renhet 97%
Odör Mild
Brytningsindex 1.382
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.865
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.