Läs mer
Dietoximetan, 99%, ren, stabiliserad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10432451 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10432451 500 mL Glasflaska 500ml
10023460 5 mL Glasflaska 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10432451 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 296455000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 462-95-3 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 462-95-3 , 128-37-0
Molekylformel C5H12O2
Molekylvikt (g/mol) 104.15
MDL-nummer MFCD00009246
InChI-nyckel KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethoxymethane, ethylal, formaldehyde diethyl acetal, diethylformal, diethoxy methane, methane, diethoxy, ethoxymethoxy ethane, ethoxymethyl ethyl ether, 1,1-diethoxymethane, 3,5-dioxaheptene
PubChem CID 10024
IUPAC-namn etoximetoxietan
LEDER CCOCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethoxymethane
Namnnotering 99%
Smältpunkt -66.5°C
Färg Färglös
Densitet 0.8310g/mL, 0.831
Kokpunkt 87.5°C
Flampunkt −5°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2OCH2OCH2CH3
Brytningsindex 1.3720 to 1.3740
Kvantitet 500 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: 4.2%. Other solubilities: miscible with ethanol, ethyl ether, very soluble in acetone, soluble in benzene, chloroform
Stabilisator 100ppm BHT max.
Viskositet 0.405 mPa.s (20°C)
Formel vikt 104.15
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.