Läs mer
Diethoxymethane, 99%, stab. with 100ppm BHT
Produktkod. 11456356
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456356 100 mL 100ml
11344509 25 mL 25ml
11466356 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456356 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23134.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 462-95-3 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 462-95-3
Molekylformel C5H12O2
Molekylvikt (g/mol) 104.15
MDL-nummer MFCD00009246
InChI-nyckel KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethoxymethane, ethylal, formaldehyde diethyl acetal, diethylformal, diethoxy methane, methane, diethoxy, ethoxymethoxy ethane, ethoxymethyl ethyl ether, 1,1-diethoxymethane, 3,5-dioxaheptene
PubChem CID 10024
IUPAC-namn etoximetoxietan
LEDER CCOCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethoxymethane
Namnnotering stab. with 100ppm BHT
Smältpunkt °C to 66°C
Densitet 0.831
Kokpunkt 87°C to 88°C
Flampunkt -5°C (23°F)
Analysprocentintervall 0.99
Brytningsindex 1.374
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2373
Beilstein 1697253
Formel vikt 104.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethoxymethane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethoxymethane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.