missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diethoxymethyl Acetate, TRC

Produktkod. 30374580
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30374580 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30374580 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44214010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diethoxymethyl Acetate
CAS 14036-06-7
Molekylformel C7H14O4
Kvantitet 10 g
Synonym Diethoxymethanol Acetate, NSC 158267, 1,1-Diethoxymethanol 1-Acetate
InChI formel InChI=1S/C7H14O4/c1-4-9-7(10-5-2)11-6(3)8/h7H,4-5H2,1-3H3
LEDER CCOC(OCC)OC(=O)C
IUPAC-namn diethoxymethyl acetate
Molekylvikt (g/mol) 162.18
Formel vikt 162.0892
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.