Läs mer
Diethoxymethylphenylsilane, 97+%
Produktkod. 11400098
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400098 10 g 10g
11410098 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11400098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23684.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 775-56-4 | C11H18O2Si | 210.35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 775-56-4
Molekylformel C11H18O2Si
Molekylvikt (g/mol) 210.35
MDL-nummer MFCD00048541
InChI-nyckel MNFGEHQPOWJJBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylphenyldiethoxysilane, diethoxy methyl phenylsilane, diethoxy methyl phenyl silane, silane, diethoxymethylphenyl, benzene, diethoxymethylsilyl, pubchem10811, acmc-209pap, methyl-phenyl-diethoxysilane, diethoxy-methyl-phenyl-silane
PubChem CID 69891
IUPAC-namn dietoxi-metyl-fenylsilan
LEDER CCO[Si](C)(OCC)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kokpunkt 117°C to 118°C (30mmHg)
Kemiskt namn eller material Diethoxymethylphenylsilane
Kvantitet 10 g
Beilstein 2938396
Flampunkt 88°C (190°F)
Formel vikt 210.35
Procent renhet ≥97%
Brytningsindex 1.4696
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.963
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.