Läs mer
Diethoxymethylsilane, 96%
Produktkod. 11334509
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334509 5 g 5g
11479422 10 g 10g
11489422 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11334509 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10153.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2031-62-1 | C5H13O2Si | 133.242 g/mol
Dietoximetylsilan används vid framställning av N,N'-metylsilandiyl-bis-ftalimid genom att reagera med ftalimid. Det används som ett reagens vid selektiv reduktion av karbonylföreningar, hydrosilylering av alkener, tandem-reduktiv aldolreaktion och rodiumkatalyserad silylkarbocyklisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Dietoximetylsilan används vid framställning av N,N′ -metylsilandiyl-bis-ftalimid genom att reagera med ftalimid. Det används som ett reagens vid selektiv reduktion av karbonylföreningar, hydrosilylering av alkener, tandem-reduktiv aldolreaktion och rodiumkatalyserad silylkarbocyklisering.
Löslighet
Blandbar med vatten, 1,4-dioxan, tetrahydrofuran, acetonitril, diklormetan, kloroform, dimetylsulfoxid, hexametylfosfortriamid och toluen. Olösligt i dietyleter och hexan.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2031-62-1
Molekylformel C5H13O2Si
Molekylvikt (g/mol) 133.242
MDL-nummer MFCD00026749
InChI-nyckel GAURFLBIDLSLQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethoxymethylsilane, methyldiethoxysilane, diethoxy methyl silane, silane, diethoxymethyl, diethoxy-methylsilane, diethoxy methyl silicon, diethoxymethylsilane. methylhydrogendiethoxysilane., diethoxymethyl-silan, diethoxy methyl silyl
PubChem CID 6327387
IUPAC-namn dietoxi(metyl)kisel
LEDER CCO[Si](C)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 94°C to 95°C
Kemiskt namn eller material Diethoxymethylsilane
Kvantitet 5 g
Linjär formel CH3SiH(OCH2CH3)2
UN-nummer UN1993
Beilstein 1733975
Flampunkt 10°C (50°F)
Löslighetsinformation Miscible with water,1,4-dioxane,tetrahydrofuran,acetonitrile,dichloromethane,chloroform,dimethyl sulfoxide,hexamethylphosphoric triamide and toluene. Insoluble in diethyl ether and hexane.
Formel vikt 134.25
Procent renhet 96%
Brytningsindex 1.376
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.84
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.