Läs mer
Diethoxymethylvinylsilane, 97%
Produktkod. 11359055
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359055 25 g 25g
11349055 5 g 5g
11369055 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11359055 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14224.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5507-44-8 | C7H16O2Si | 160.288 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5507-44-8
Molekylformel C7H16O2Si
Molekylvikt (g/mol) 160.288
MDL-nummer MFCD00009067
InChI-nyckel MBGQQKKTDDNCSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethoxy methyl vinyl silane, methylvinyldiethoxysilane, silane, ethenyldiethoxymethyl, vinylmethyldiethoxysilane, diethoxy methyl vinylsilane, silane, diethoxymethylvinyl, vinyldiethoxymethylsilane, vinylmethyldiathoxysilan, diethoxymethylvinyl silane, diethoxy-methyl-vinyl-silane
PubChem CID 79646
IUPAC-namn etenyl-dietoxi-metylsilan
LEDER CCO[Si](C)(C=C)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 133°C to 134°C
Kemiskt namn eller material Diethoxymethylvinylsilane
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 970124
Flampunkt 17°C (62°F)
Formel vikt 160.29
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.4
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.858
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.