Läs mer
Diethyl-1,1,1',1'-d4-amine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethylamine-1,1,1',1'-D4 |
| CAS | 60455-40-5 |
| Molekylformel | C4 D4 H7 N |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Ethan-1,1-d2-amine, N-(ethyl-1,1-d2)- (9 CI), 1,1-Dideuterio-N-(1,1-dideuterioethyl)ethanamine, Diethyl-d4-amine, Diethyl-1,1,1',1'-d4-amine, N-(Ethyl-1,1-d2)ethan-1,1-d2-amine, Diethylamine-1,1,1',1'-D4, Diethylamine-1,1,1',1'-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(C)NC([2 H])([2 H])C |
| IUPAC-namn | 1,1-dideuterio-N-(1,1-dideuterioethyl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 77.1615 |
| Formel vikt | 77.1143 g/mol |
| Visa mer |