Läs mer
Dietyl 1,1-cyklobutanedikarboxylat, 95 %
Produktkod. p-7026237
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479657 10 g 10g
11489657 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22140.09
CAS: 3779-29-1 | C10H16O4 | 200,23 g/mol
Dietyl-1,1-cyklobutandikarboxylat används som en farmaceutisk mellanprodukt. Används som mellanprodukt vid framställning av Carboplatin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dietyl 1,1-cyklobutandikarboxylat används som en farmaceutisk mellanprodukt. Används som mellanprodukt vid framställning av Carboplatin.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3779-29-1
Molekylformel C10H16O4
Molekylvikt (g/mol) 200.23
MDL-nummer MFCD00019261
InChI-nyckel JPNJEJSZSMXWSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate, 1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, diethyl ester, 1,1-diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate, cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclobutanedicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-diethyl ester, 1,1-dicarboethoxycyclobutane, ethyl 1-ethoxycarbonyl cyclobutanecarboxylate, acmc-1cmcx, diethyl1,1-cyclobutanedicarboxylate
PubChem CID 77410
IUPAC-namn dietylcyklobutan-1,1-dikarboxylat
LEDER CCOC(=O)C1(CCC1)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate
Densitet 1.05
Kokpunkt 96 °C till 98 °C (8 mmHg)
Flampunkt 89 °C (192 °F)
Brytningsindex 1.436
Kvantitet 10 g
Beilstein 2050195
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 200.24
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.