Läs mer
Dietyl 1,1-cyklobutanedikarboxylat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl 1,1-Cyclobutanedicarboxylate |
| CAS | 3779-29-1 |
| Molekylformel | C10H16O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid 1,1-Diethyl Ester, NSC 9017 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O4/c1-3-13-8(11)10(6-5-7-10)9(12)14-4-2/h3-7H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C1(CCC1)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | dietylcyklobutan-1,1-dikarboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.23 |
| Formel vikt | 200.1049 |