Läs mer
Diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10144130 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10144130 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10144130 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 164450250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 1, 1-cyclopropanedicarboxylate
Namnnotering 97%
CAS 1559-02-0
Färg Colorless
Densitet 1.0500g/mL, 1.05
Kokpunkt 94°C to 96°C (10.0 mmHg)
Flampunkt 86°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H14O4
Linjär formel C3H4(CO2C2H5)2
Brytningsindex 1.4320 to 1.434
MDL-nummer MFCD00001283
Kvantitet 25 g
Synonym diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, 1,1-diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid, diethyl ester, cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-bis ethoxycarbonyl cyclopropane, diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat, diethyl-1,1-cyclopropanedicarboxylate, acmc-209dcw, ksc495e2n
InChI-nyckel KYYUCZOHNYSLFV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
IUPAC-namn diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 186.21
PubChem CID 73790
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid