Läs mer
Dietyl 1,1-cyklopropandikarboxylat, TRC
Produktkod. 30378068
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30378068 1 g
1 options
Produktkod. 30378068 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4441751G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 1,1-Cyclopropanedicarboxylate
CAS 1559-02-0
Molekylformel C9H14O4
Kvantitet 1 g
Synonym 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid, 1,1-Diethyl Ester, 1,1-Bis(ethoxycarbonyl)cyclopropane, 1,1-Dicarbethoxycyclopropane, Diethyl 1,1-Cyclopropanedicarboxylate, Ethyl 1,1-Cyclopropanedicarboxylate, NSC 21376
InChI formel InChI=1S/C9H14O4/c1-3-12-7(10)9(5-6-9)8(11)13-4-2/h3-6H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
Molekylvikt (g/mol) 186.21
Formel vikt 186.0892