Läs mer
Dietyl 1,3-acetondikarboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10309420 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10309420 50 mL Glasflaska 50ml
10636301 250 mL Glasflaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10309420 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 325630500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 105-50-0 | C9H14O5 | 202.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-50-0
Molekylformel C9H14O5
Molekylvikt (g/mol) 202.21
MDL-nummer MFCD00009200
InChI-nyckel ZSANYRMTSBBUCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, diethyl 3-oxoglutarate, 1,5-diethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, diethyl ester, ethyl acetonedicarboxylate, ethyl 3-oxoglutarate, diethyl acetone-1,3-dicarboxylate, diethyl acetone dicarboxylate, 3-oxopentanedioic acid diethyl ester, acetonedicarboxylic acid diethyl ester
PubChem CID 66045
IUPAC-namn dietyl-3-oxopentandioat
LEDER CCOC(=O)CC(=O)CC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 1, 3-acetonedicarboxylate
Namnnotering 95%
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1120g/mL, 1.112
Kokpunkt 250.0°C
Flampunkt 86°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5O2CCH2COCH2CO2C2H5
Brytningsindex 1.4380 to 1.4420
Kvantitet 50 mL
Beilstein 03, 791
Löslighetsinformation Solubility in water: 10g/L in water (20°C)
Formel vikt 202.21
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.