Läs mer
Dietyl 1,4-dihydro-2,6-dimetylpyridin-3,5-dikarboxylat, 98 %
Produktkod. 15492266
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492266 1 g 1g
15412276 250 mg 250mg
15402276 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492266 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55752.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 1149-23-1 | C13H19NO4 | 253,298 g/mol
Dietyl-1,4-dihydro-2,6-dimetyl-3,5-pyridindikarboxylat är en vätekälla vid konjugatreduktion och organokatalytisk reduktiv aminering. Det används som en vätekälla vid organokatalytisk reduktiv aminering och konjugatreduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dietyl-1,4-dihydro-2,6-dimetyl-3,5-pyridindikarboxylat är en vätekälla vid konjugatreduktion och organokatalytisk reduktiv aminering. Det används som en vätekälla vid organokatalytisk reduktiv aminering och konjugatreduktion.
Löslighet Lösligt i organiska lösningsmedel
.
Anteckningar
Torka vid 4 °C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1149-23-1
Molekylformel C13H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 253.298
MDL-nummer MFCD00005951
InChI-nyckel LJXTYJXBORAIHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diludine, diethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate, hantzsch ester, ethidine, etidin, diethone, hantzsch's dihydropyridine, diethyl 2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate, diludin, 3,5-pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-, diethyl ester
PubChem CID 70849
IUPAC-namn dietyl-2,6-dimetyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1)C(=O)OCC)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate
Smältpunkt 178 °C till 183 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i organiska lösningsmedel.
Formel vikt 253.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.