Läs mer
Dietyl-1-bensylpyrrolidin-2,5-dikarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2703833
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Tamaño de la unidad:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Förpackning unitSize
10560922 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10242982 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10560922 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM09423DA
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 17740-40-8
Molekylformel C17H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 305.374
MDL-nummer MFCD00830964
InChI-nyckel LDUSEIANLSWKPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-diethyl 1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate, 1-benzyl-pyrrolidine-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester, diethyl meso-1-benzyl-2,5-pyrrolidinedicarboxylate, 1-benzyl-2,5-bis ethoxycarbonyl pyrrolidine, diethyl-1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate, pubchem15289, diethyl1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate, hcl, diethyl 1-phenylmethyl pyrrolidine-2,5-dicarboxylate, 1-phenylmethyl pyrrolidine-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester
PubChem CID 286120
IUPAC-namn dietyl-1-bensylpyrrolidin-2,5-dikarboxylat
LEDER CCOC(=O)C1CCC(N1CC2=CC=CC=C2)C(=O)OCC
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Diethyl 1-benzylpyrrolidine-2, 5-dicarboxylate
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 305.37
Procent renhet 95%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.