Läs mer
Dietyl-1-bensylpyrrolidin-2,5-dikarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10560922
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10560922 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10242982 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10560922 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM09423DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 17740-40-8
Molekylformel C17H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 305.374
MDL-nummer MFCD00830964
InChI-nyckel LDUSEIANLSWKPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-diethyl 1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate, 1-benzyl-pyrrolidine-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester, diethyl meso-1-benzyl-2,5-pyrrolidinedicarboxylate, 1-benzyl-2,5-bis ethoxycarbonyl pyrrolidine, diethyl-1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate, pubchem15289, diethyl1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate, hcl, diethyl 1-phenylmethyl pyrrolidine-2,5-dicarboxylate, 1-phenylmethyl pyrrolidine-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester
PubChem CID 286120
IUPAC-namn dietyl-1-bensylpyrrolidin-2,5-dikarboxylat
LEDER CCOC(=O)C1CCC(N1CC2=CC=CC=C2)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 1-benzylpyrrolidine-2, 5-dicarboxylate
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 305.37
Procent renhet 95%