Läs mer
Diethyl 1-decylphosphonate, 97%
Produktkod. 11317856
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317856 5 g 5g
11327856 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317856 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13038.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16165-68-7 | C14H31O3P | 278.373 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16165-68-7
Molekylformel C14H31O3P
Molekylvikt (g/mol) 278.373
MDL-nummer MFCD00015593
InChI-nyckel HYQXIVAZQBYBAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 1-decylphosphonate, diethyl decylphosphonate, decylphosphonic acid diethyl ester, decyldiethoxyphosphino-1-one, acmc-20al9l, diethyl n-decanephosphonate, diethyl 1-decanephosphonate, diethyl 1-decyl phosphonate, decyl-phosphonic acid diethyl ester, n-decylphosphonic acid diethyl ester
PubChem CID 2773697
IUPAC-namn 1-dietoxifosforyldekan
LEDER CCCCCCCCCCP(=O)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 1-decylphosphonate
Kokpunkt 128°C to 130°C (0.2 mmHg)
Brytningsindex 1.439
Kvantitet 5 g
Beilstein 1784261
Formel vikt 278.38
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.