Läs mer
Dietyl 1-naftymetylfosfonat, 90+%
Produktkod. 11367375
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367375 50 g 50g
11357375 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367375 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05286.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 53575-08-9 | C15H19O3P | 278,288 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53575-08-9
Molekylformel C15H19O3P
Molekylvikt (g/mol) 278.288
MDL-nummer MFCD00015769
InChI-nyckel AFNZPMQIKMSUTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 1-naphthylmethylphosphonate, 1-naphthylmethyl phosphonic acid diethyl ester, diethyl naphthalen-1-ylmethyl phosphonate, diethyl 1-naphthylmethyl phosphonate, phosphonic acid, 1-naphthalenylmethyl-, diethyl ester, diethyl naphthalen-1-ylmethylphosphonate, phosphonic acid, 1-naphthylmethyl-, diethyl ester, 1-diethoxyphosphorylmethyl naphthalene, acmc-1aoev
PubChem CID 101271
IUPAC-namn 1-(dietoxifosforylmetyl)naftalen
LEDER CCOP(=O)(CC1=CC=CC2=CC=CC=C21)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 1-naphthylmethylphosphonate
Kokpunkt 205 °C till 206 °C (5 mmHg)
Brytningsindex 1.561
Kvantitet 50 g
Beilstein 2943656
Formel vikt 278.29
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.