Läs mer
Dietyl 1-oktylfosfonat, 98 %
Produktkod. 11399425
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399425 100 g 100g
11379425 5 g 5g
11389425 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399425 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18588.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 1068-07-1 | C12H27O3P | 250,319 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1068-07-1
Molekylformel C12H27O3P
Molekylvikt (g/mol) 250.319
MDL-nummer MFCD00015659
InChI-nyckel MVDVRXOWIPONFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl octylphosphonate, diethyl 1-octylphosphonate, phosphonic acid, octyl-, diethyl ester, acmc-1bsbo, octylphosphonic acid diethyl ester, diethyl 1-octylphosphonate, 98+%, octyl-phosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid,p-octyl-, diethyl ester, phosphonic acid, p-octyl-, diethyl ester
PubChem CID 70604
IUPAC-namn 1-dietoxifosforyloktan
LEDER CCCCCCCCP(=O)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 1-octylphosphonate
Densitet 0.953
Kokpunkt 88 °C till 89 °C (0,1 mmHg)
Brytningsindex 1.434
Kvantitet 100 g
Beilstein 1778018
Formel vikt 250.32
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.