Läs mer
Diethyl 1-tetradecylphosphonate, 97+%
Produktkod. 11479397
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479397 5 g 5g
11489397 25 g 25g
11499397 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21426.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5191-09-3 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5191-09-3
MDL-nummer MFCD00015597
InChI-nyckel CPWIYYOBPHXJIA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 640154
ChEBI CHEBI:33068
LEDER CCCCCCCCCCCCCCP(=O)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 1-tetradecylphosphonate
Smältpunkt 8°C
Densitet 0.922
Kokpunkt 199°C to 201°C (3 mmHg)
Molekylformel C8H8N2
Linjär formel CH3(CH2)13P(O)(OCH2CH3)2
Brytningsindex 1.4445
Kvantitet 5 g
Synonym 7-aminoindole, 7-amino-1h-indole, 1h-indol-7-ylamine, 7-indolamine, indole-7-ylamine, 7-indolylamine, 7-aminoindol, acmc-1ay6v, indol-7-yl amine, 7-aminoindole hplc
IUPAC-namn lH-indol-7-amin
Molekylvikt (g/mol) 132.17
Formel vikt 334.47
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.