missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diethyl 2-(1-Cyano-3-methylbutyl)propanedioate, Mikromol™
Beskrivning
Diethyl 2-(1-Cyano-3-methylbutyl)propanedioate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl 2-(1-Cyano-3-methylbutyl)propanedioate |
| CAS | 186038-82-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diethyl 2-(1-Cyano-3-methylbutyl)propanedioate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H21 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Propanedioic acid, 2-(1-cyano-3-methylbutyl)-, 1,3-diethyl ester, acid, (1-cyano-3-methylbutyl)-, diethyl ester (9CI), 2-Ethoxycarbonyl-3-cyano-5-methylhexanoic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO4/c1-5-17-12(15)11(13(16)18-6-2)10(8-14)7-9(3)4/h9-11H,5-7H2,1-4H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(C(CC(C)C)C#N)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 2-(1-cyano-3-methyl-butyl)propanedioate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?