Läs mer
Diethyl 2,2'-(1,3-Dithietane-2,4-diylidene)bis(cyanoacetate), TRC
Produktkod. 30385063
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30385063 250 mg
30380080 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30385063 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD444215250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 2,2'-(1,3-Dithietane-2,4-diylidene)bis(cyanoacetate)
CAS 22624-54-0
Molekylformel C12H10N2O4S2
Kvantitet 250 mg
Synonym 2,2'-(1,3-Dithietane-2,4-diylidene)bis[2-cyano-acetic Acid, α,α'-Dicyano-1,3-dithietane-δ2,α:4,α'-diacetic Acid, 1,3-Dithietane, acetic acid deriv
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O4S2/c1-3-17-9(15)7(5-13)11-19-12(20-11)8(6-14)10(16)18-4-2/h3-4H2,1-2H3
LEDER N#CC(C(=O)OCC)=C1SC(S1)=C(C#N)C(=O)OCC
IUPAC-namn diethyl 2,2'-(1,3-dithietane-2,4-diylidene)bis(2-cyanoacetate)
Molekylvikt (g/mol) 310.35
Formel vikt 310.01
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.