missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diethyl-2,2,2,2',2',2'-d6-amine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethylamine 2,2,2,2',2',2'-d6 |
| CAS | 51045-01-3 |
| Molekylformel | C4 2H6 H5 N |
| Kvantitet | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])CNCC([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trideuterio-N-(2,2,2-trideuterioethyl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 79.17 |
| Formel vikt | 79.1268 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?