Läs mer
Dietyl 2-(2-cyanoetyl)malonat, 98+%
Produktkod. 11434623
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434623 50 g 50g
11424623 10 g 10g
11314509 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434623 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11567.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 17216-62-5 | C10H15NO4 | 213,233 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17216-62-5
Molekylformel C10H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 213.233
MDL-nummer MFCD00001966
InChI-nyckel YJJLOESDBPRZIP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87005
IUPAC-namn dietyl-2-(2-cyanoetyl)propandioat
LEDER CCOC(=O)C(CCC#N)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 2- (2-cyanoethyl)malonate
Densitet 1.079
Kokpunkt 115 °C till 117 °C (2 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.436
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 1790237
Synonym diethyl 2-2-cyanoethyl malonate, diethyl 2-cyanoethyl malonate, 1,3-diethyl 2-2-cyanoethyl propanedioate, diethyl2-2-cyanoethyl malonate, diethyl 2-2-cyanoethyl-malonate, propanedioic acid, 2-cyanoethyl-, diethyl ester, 2-cyanoethylmalonic acid diethylester, diethyl 2-2-cyanoethyl propane-1,3-dioate, pubchem14162
Formel vikt 213.23
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.