Läs mer
Dietyl 2,2-diallylmalonat, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10243662
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10243662 50 g 50g
10683413 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10243662 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB00826EE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 3195-24-2
Molekylformel C13H20O4
Molekylvikt (g/mol) 240.299
MDL-nummer MFCD00009126
InChI-nyckel LYUUVYQGUMRKOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl diallylmalonate, diethyl 2,2-diallylmalonate, diallylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, di-2-propenyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-bis prop-2-en-1-yl propanedioate, diethyl 2,2-diprop-2-enylpropane-1,3-dioate, diethyldiallylmalonate, malonic acid, diallyl-, diethyl ester, diethyl2,2-diallylmalonate, acmc-1cp69
PubChem CID 76664
IUPAC-namn dietyl-2,2-bis(prop-2-enyl)propandioat
LEDER CCOC(=O)C(CC=C)(CC=C)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 2, 2-diallylmalonate
Kvantitet 50 g
Formel vikt 240.3
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk