Läs mer
Dietyl 2,2-diallylmalonat, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10683413
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10683413 10 g 10g
10243662 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10683413 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB00826EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 3195-24-2
Molekylformel C13H20O4
Molekylvikt (g/mol) 240.299
MDL-nummer MFCD00009126
InChI-nyckel LYUUVYQGUMRKOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl diallylmalonate, diethyl 2,2-diallylmalonate, diallylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, di-2-propenyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-bis prop-2-en-1-yl propanedioate, diethyl 2,2-diprop-2-enylpropane-1,3-dioate, diethyldiallylmalonate, malonic acid, diallyl-, diethyl ester, diethyl2,2-diallylmalonate, acmc-1cp69
PubChem CID 76664
IUPAC-namn dietyl-2,2-bis(prop-2-enyl)propandioat
LEDER CCOC(=O)C(CC=C)(CC=C)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 2, 2-diallylmalonate
Densitet 0.9940g/mL
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 240.3
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk