Läs mer
Dietyl 2,2-Diethoxetylfosfonat, TRC
Produktkod. 30374091
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30374091 2 g
1 options
Produktkod. 30374091 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4442102G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 2,2-Diethoxethylphosphonate
CAS 7598-61-0
Molekylformel C10 H23 O5 P
Kvantitet 2 g
InChI formel InChI=1S/C10H23O5P/c1-5-12-10(13-6-2)9-16(11,14-7-3)15-8-4/h10H,5-9H2,1-4H3
LEDER CCOC(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
IUPAC-namn 2-dietoxifosforyl-1,1-dietoxietethan
Molekylvikt (g/mol) 254.26
Formel vikt 254.1283