Läs mer
Diethyl (2,2-diethoxyethyl)phosphonate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl (2,2-diethoxyethyl)phosphonate |
| CAS | 7598-61-0 |
| Molekylformel | C10H23O5P |
| MDL-nummer | MFCD00009236 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | CCOC(OCC)CP(OCC)(OCC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.26 |
| Procent renhet | 98% |