Läs mer
Dietyl 2,2-dietoxieetylfosfonat, 96 %
Produktkod. 11499693
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499693 10 g 10g
11409703 50 g 50g
11419703 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499693 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12461.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7598-61-0 | C10H23O5P | 254,263 g/mol
Dietyl 2,2-dietoxietylfosfonat används reaktant för syntes avα ,β -alkenalderivat genom homologering av två kol, fosfonylerade rexorcinol calix[4]arener med nedre kant genom kondensationsreaktioner,α -Fosfovinylradikaler via en radikalfångande sekvens, hämmare av omvänt transkriptas via 1,3-dipolära cykloadditioner och för Friedel-Crafts reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Dietyl 2,2-dietoxietylfosfonat används reaktant för syntes avα ,β -alkenalderivat genom homologering av två kol, fosfonylerade rexorcinol calix[4]arener med nedre kant genom kondensationsreaktioner,α -Fosfovinylradikaler via en radikalfångande sekvens, hämmare av omvänt transkriptas via 1,3-dipolära cykloadditioner och för Friedel-Crafts reaktioner.
Löslighet
Löslig i kloroform och diklormetan. Ej blandbar eller svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Det är hygroskopiskt till sin natur. Den är känslig för fukt. Förvara under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7598-61-0
Molekylformel C10H23O5P
Molekylvikt (g/mol) 254.263
MDL-nummer MFCD00009236
InChI-nyckel LUQYELQXRPNKRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2,2-diethoxyethylphosphonate, diethyl 2,2-diethoxyethyl phosphonate, diethyl2,2-diethoxyethylphosphonate, 2,2-diethoxyethylphosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, 2,2-diethoxyethyl-, diethyl ester, 2,2-diethoxyethyl diethoxyphosphino-1-one, diethyl phosphonacetaldehyde diethyl acetal, diethylphosphonoacetaldehyde diethylacetal, 2-diethoxyphosphoryl-1,1-diethoxy-ethane
PubChem CID 82071
IUPAC-namn 2-dietoxifosforyl-1,1-dietoxietan
LEDER CCOC(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 2,2-diethoxyethylphosphonate
Densitet 1.052
Kokpunkt 101 °C till 103 °C (8 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.4278
Kvantitet 10 g
Beilstein 1785614
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i kloroform och dikloretan. Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 254.26
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.