missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diethyl 2,2-dimethoxyethylphosphonate, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11363146
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363146 10 g 10g
11353146 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11363146 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11025.09
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 17053-13-3
Molekylformel C8H19O5P
Molekylvikt (g/mol) 226.21
MDL-nummer MFCD00041388
InChI-nyckel XMORGWRBGODJMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2,2-dimethoxyethyl phosphonate, diethyl 2,2-dimethoxyethylphosphonate, acmc-1bt2b, diethylphosphonoacetaldehyde-dimethylacetal, phosphonic acid, 2,2-dimethoxyethyl-, diethyl ester 9ci
PubChem CID 3248918
IUPAC-namn 2-diethoxyphosphoryl-1,1-dimethoxyethane
LEDER CCOP(=O)(CC(OC)OC)OCC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diethyl 2,2-dimethoxyethylphosphonate
Kokpunkt 45°C to 48°C (0.05 mmHg)
Brytningsindex 1.4285
Kvantitet 10 g
Beilstein 2253148
Formel vikt 226.21
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.