Läs mer
Diethyl 2-[4-(2,2-Dicarboethoxypropyl)phenyl]-2-methyl Malonate-d3, TRC
Produktkod. 30371726
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30371726 5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30371726 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4442025MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 2-[4-(2,2-Dicarboethoxypropyl)phenyl]-2-methyl Malonate-d3
CAS 1346597-74-7
Molekylformel C23H29D3O8
Kvantitet 5 mg
Synonym 2-[4-(2,2-Bis-ethoxycarbonyl-propyl)-phenyl]-2-methyl Malonic Acid Diethyl Ester-d3, [[4-[2-Ethoxy-1-(ethoxycarbonyl)-1-methyl-2-oxoethyl]phenyl]methyl]methyl-propanedioic Acid Diethyl Ester-d3
InChI formel InChI=1S/C23H32O8/c1-7-28-18(24)22(5,19(25)29-8-2)15-16-11-13-17(14-12-16)23(6,20(26)30-9-3)21(27)31-10-4/h11-14H,7-10,15H2,1-6H3/i6D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)OCC)(C(=O)OCC)c1ccc(CC(C)(C(=O)OCC)C(=O)OCC)cc1
IUPAC-namn diethyl 2-methyl-2-[[4-(1,1,1-trideuterio-3-ethoxy-2-ethoxycarbonyl-3-oxopropan-2-yl)phenyl]methyl]propanedioate
Molekylvikt (g/mol) 439.51
Formel vikt 439.2285
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.