missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diethyl 2-(4-Chlorobutyl)malonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl 2-(4-Chlorobutyl)malonate |
| CAS | 18719-44-3 |
| Molekylformel | C11 H19 Cl O4 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Diethyl Ester (4-Chlorobutyl)propanedioic Acid, Diethyl Ester (4-Chlorobutyl)malonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19ClO4/c1-3-15-10(13)9(7-5-6-8-12)11(14)16-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(CCCCCl)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 2-(4-chlorobutyl)propanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.719 |
| Formel vikt | 250.097 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?