Läs mer
Dietyl (2,4-diklorfenyl)malonat, 95 %
Produktkod. 11481210
Change view
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11481210 500 mg 500mg
11491210 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11481210 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26330.ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 111544-93-5 | C13H14Cl2O4 | 305,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111544-93-5
Molekylformel C13H14Cl2O4
Molekylvikt (g/mol) 305.15
MDL-nummer MFCD00831103
InChI-nyckel FIGCCTUCURBNIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2-2,4-dichlorophenyl malonate, diethyl 2,4-dichlorophenyl malonate, 1,3-diethyl 2-2,4-dichlorophenyl propanedioate, diethyl 2-2,4-dichlorophenyl propanedioate, diethyl 2,4-dichlorophenyl propanedioate, diethyl 2,4-dichlorophenylmalonate, 2-2,4-dichloro-phenyl-malonic acid diethyl ester, propanedioic acid,2-2,4-dichlorophenyl-,1,3-diethyl ester
PubChem CID 2736112
IUPAC-namn dietyl-2-(2,4-diklorfenyl)propandioat
LEDER CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 305.16
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.