Läs mer
Diethyl 2-((9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dien-1-yl)malonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl 2-((9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dien-1-yl)malonate |
| CAS | 72996-03-3 |
| Molekylformel | C25H44O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H44O4/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24(26)28-5-2)25(27)29-6-3/h10-11,13-14,23H,4-9,12,15-22H2,1-3H3/b11-10-,14-13- |
| LEDER | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienyl]propanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.61 |
| Formel vikt | 408.324 |