Läs mer
Diethyl 2-Acetamido-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propanedioate, Mikromol
Descrizione
Diethyl 2-Acetamido-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propanedioate, Mikromol
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | Diethyl 2-Acetamido-2-[2-(4-octylphenylethyl)malonate |
| CAS | 162358-08-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diethyl 2-Acetamido-2-[2-(4-octylphenylethyl)malonate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C25 H39 N O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Propanedioic acid, 2-(acetylamino)-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-, 1,3-diethyl ester, Propanedioic acid, (acetylamino)[2-(4-octylphenyl)ethyl]-, diethyl ester (9CI), (Acetylamino)[2-(4-octylphenyl)ethyl]propanedioic acid diethyl ester, 2-Acetylamino-2-(2-(4-octylphenyl)ethyl)propanedioic acid diethyl ester, Diethyl 2-(acetamido)-2-(2-(4-octylphenyl)ethyl)propanedioate, Diethyl 2-[2-(4-n-octylphenyl)ethyl]-2-acetamidomalonate |
| InChI formel | InChI=1S/C25H39NO5/c1-5-8-9-10-11-12-13-21-14-16-22(17-15-21)18-19-25(26-20(4)27,23(28)30-6-2)24(29)31-7-3/h14-17H,5-13,18-19H2,1-4H3,(H,26,27) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCCCCCCCc1ccc(CCC(NC(=O)C)(C(=O)OCC)C(=O)OCC)cc1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?