Läs mer
Diethyl 2-Acetamido-2-(2-formylethyl) Malonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl 2-Acetamido-2-(2-formylethyl) Malonate |
| CAS | 53908-65-9 |
| Molekylformel | C26 H29 N2 S . I |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(Acetylamino)-2-(3-oxopropyl)-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Acetamido(2-formylethyl)-malonic Acid Diethyl Ester, (Acetylamino)(3-oxopropyl)-propanedioic Acid Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29N2S.HI/c1-3-4-5-10-19-28-24-15-8-9-16-25(24)29-26(28)17-11-12-21-18-20-27(2)23-14-7-6-13-22(21)23;/h6-9,11-18,20H,3-5,10,19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [I-].CCCCCCN1\C(=C\C=C\c2cc[n+](C)c3ccccc23)\Sc4ccccc14 |
| IUPAC-namn | (2Z)-3-hexyl-2-[(E)-3-(1-methylquinolin-1-ium-4-yl)prop-2-enylidene]-1,3-benzothiazole;iodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 528.491 |
| Formel vikt | 528.11 |