Läs mer
Dietyl 2-acetamidomalonat, TRC
Produktkod. 30374583
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30374583 100 g
1 options
Produktkod. 30374583 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD443130100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Acetamidomalonate
CAS 1068-90-2
Molekylformel C9 H15 N O5
Kvantitet 100 g
Synonym Propanedioic acid, 2-(acetylamino)-, 1,3-diethyl ester, Malonic acid, acetamido-, diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Propanedioic acid, (acetylamino)-, diethyl ester (9CI), (Acetylamino)malonic acid diethyl ester, (Acetylamino)propanedioic acid diethyl ester, 2-(Acetylamino)propanedioic acid diethyl ester, 2-Acetylamino-malonic acid diethyl ester, Acetamidomalonic acid diethyl ester, Diethyl (N-acetylamino)malonate, Diethyl (acetylamino)malonate, Diethyl 2-(acetamido)propanedioate, Diethyl 2-(acetylamino)propanedioate, Diethyl 2-acetamidomalonate, Diethyl 2-acetylaminomalonate, Diethyl acetamidomalonate, Diethyl α-(acetylamino)malonate, NSC 7645, 2-Acetamidomalonic acid-diethyl ester
InChI formel InChI=1S/C9H15NO5/c1-4-14-8(12)7(10-6(3)11)9(13)15-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
LEDER CCOC(=O)C(NC(=O)C)C(=O)OCC
IUPAC-namn dietyl 2-acetamidopropanedioat
Molekylvikt (g/mol) 217.22
Formel vikt 217.095