Läs mer
Diethyl 2-Acetylmalonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl 2-Acetylmalonate |
| CAS | 570-08-1 |
| Molekylformel | C9H14O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Acetylmalonic Acid Diethyl Ester, C-Acetylmalonic Ester, Diethyl Acetylmalonate, Ethyl Acetomalonate, NSC 227297, NSC 4617 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O5/c1-4-13-8(11)7(6(3)10)9(12)14-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(C(=O)C)C(=O)OCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.2 |
| Formel vikt | 202.0841 |