Läs mer
Diethyl 2-allyl-2-phenylmalonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl 2-allyl-2-phenylmalonate |
| CAS | 50790-26-6 |
| Molekylformel | C14 H18 F N O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Diethyl 1-Phenyl-3-butene-1,1-dicarboxylate, Phenyl-2-propenyl-propanedioic Acid Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18FNO2/c1-18-14(17)13(12-4-2-3-9-16-12)10-5-7-11(15)8-6-10/h5-8,12-13,16H,2-4,9H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccc(F)cc2 |
| IUPAC-namn | methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-piperidin-2-ylacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.297 |
| Formel vikt | 251.132 |