Läs mer
Diethyl 2-amino-4-methylthiophene-3,5-dicarboxylate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11459566
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459566 100 g 100g
11439566 5 g 5g
11449566 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459566 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19310.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4815-30-9
Molekylformel C11H15NO4S
Molekylvikt (g/mol) 257.30
MDL-nummer MFCD00005450
InChI-nyckel DGVXLHAJVRRLGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 5-amino-3-methyl-2,4-thiophenedicarboxylate, 2,4-diethyl 5-amino-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate, diethyl 2-amino-4-methylthiophene-3,5-dicarboxylate, diethyl 5-amino-3-methyl-thiophene-2,4-dicarboxylate, diethyl5-amino-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate, 2,4-thiophenedicarboxylic acid, 5-amino-3-methyl-, diethyl ester, 2-amino-3,5-bis ethoxycarbonyl-4-methylthiophene, 5-amino-3-methyl-thiophene-2,4-dicarboxylic acid diethyl ester, 2-amino-4-methyl-3,5-bis ethoxycarbonyl thiophene, diethyl 5-amino-3-methyl-2,4-thiophene dicarboxylate
PubChem CID 78537
IUPAC-namn diethyl 5-amino-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=C(C)C(C(=O)OCC)=C(N)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 2-amino-4-methylthiophene-3,5-dicarboxylate
Smältpunkt 114°C to 116°C
Kvantitet 100 g
Formel vikt 257.3
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.