Läs mer
Dietyl-2-brom-2-metylmalonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11380114
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11380114 100 g 100g
11370114 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11380114 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00575.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 29263-94-3 | C8H13BrO4 | 253.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29263-94-3
Molekylformel C8H13BrO4
Molekylvikt (g/mol) 253.09
MDL-nummer MFCD00009125
InChI-nyckel CSLQAXTUGPUBCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2-bromo-2-methylmalonate, diethyl bromomethylmalonate, diethyl methylbromomalonate, 2-bromo-2-methylmalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-bromo-2-methylpropanedioate, 2-bromo-2-methylpropandioic acid diethyl ester, diethyl bromo methyl malonate, acmc-20al99, cslqaxtugpubcw-uhfffaoysa, diethyl-2-bromo-2-methyl-malonate
PubChem CID 94944
IUPAC-namn dietyl-2-brom-2-metylpropandioat
LEDER CCOC(=O)C(C)(Br)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 2-bromo-2-methylmalonate
Densitet 1.323
Kokpunkt 105°C to 106°C (5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.449
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1779673
Formel vikt 253.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.