Läs mer
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate |
| CAS | 5324-30-1 |
| Molekylformel | C6H14BrO3P |
| MDL-nummer | MFCD00000239 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | BrCCP(OCC)(OCC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.05 |
| Procent renhet | 98% |