Learn More
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 30996867
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
1g
1kg
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30996867 1 g 1g
30991210 100 g 100g
30989939 1 kg 1kg
30990985 25 g 25g
30990990 500 g 500g
30991211 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 30996867 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1245851g
 Restricted Item
Beräknad leverans: 27-11-2026
Spécification
CAS 5324-30-1
Molecular Formula C6H14BrO3P
MDL Number MFCD00000239
Quantity 1 g
SMILES BrCCP(OCC)(OCC)=O
Molecular Weight (g/mol) 245.05
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.