Läs mer
Dietyl 2-bromoetylfosfonat, 97 %
Produktkod. 11319709
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11319709 25 g 25g
11309709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319709 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21156.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5324-30-1 | C6H14BrO3P | 245,05 g/mol
Den används som en reaktant involverad i radikalkoppling, syntes av organolösliga zirkoniumfosfonatnanokompositer, klickkemi, asymmetrisk epoxidering av ofunktionaliserade olefiner, Negishi-alkyl-aryl-korskoppling och i syntes av hydrolytiskt stabila fosfonsyror för användning som denonsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som en reaktant involverad i radikalkoppling, syntes av organolösliga zirkoniumfosfonat nanokompositer, klickkemi,
asymmetrisk epoxidation av ofunktionaliserade olefiner, Negishi alkyl-aryl korskoppling, och i syntes av hydrolytiskt stabila adhesionssyra för användning som dentala fosfoniska ämnen.
Löslighet Lösligt i vatten (20 g
/L) (25 C).°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5324-30-1
Molekylformel C6H14BrO3P
Molekylvikt (g/mol) 245.05
MDL-nummer MFCD00000239
InChI-nyckel PINITSMLVXAASM-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2-bromoethyl phosphonate, diethyl 2-bromoethylphosphonate, phosphonic acid, 2-bromoethyl-, diethyl ester, 2-bromoethyl phosphonic acid diethyl ester, o,o-diethyl 2-bromoethyl phosphonate, diethyl bromoethylphosphonate, diethyl-2-bromoethyl-phosphonate, pinitsmlvxaasm-uhfffaoysa, diethyl-2-bromoethyl phosphonate
PubChem CID 79218
IUPAC-namn 1-brom-2-dietoxifosforyletan
LEDER CCOP(=O)(CCBr)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 2-bromoethylphosphonate
Densitet 1.275
Kokpunkt 98 °C till 100 °C (1 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.4605
Kvantitet 25 g
Beilstein 1766077
Löslighetsinformation Löslig i vatten (20 g/L) (25 °C).
Formel vikt 245.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.