Läs mer
Dietyl (2-cyanoetyl)fosfonat, TRC
Produktkod. 30386518
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30386518 250 mg
1 options
Produktkod. 30386518 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD478555250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl (2-cyanoethyl)phosphonate
CAS 10123-62-3
Molekylformel C7H14NO3P
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-(Diethyl phosphono)propionitrile, (2-Cyanoethyl)phosphonic acid diethyl esterDiethyl (2-cyanoethyl)phosphonate, O,O'-Diethyl (2-cyanoethyl)phosphonatebeta-(Diethoxyphosphinyl)propionitrile
InChI formel InChI=1S/C7H14NO3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)7-5-6-8/h3-5,7H2,1-2H3
LEDER CCOP(=O)(CCC#N)OCC
IUPAC-namn 3-dietoxifosforylpropannitril
Molekylvikt (g/mol) 191.16
Formel vikt 191.0711